Få mere at vide
DuPont™ Tychem 2000 C Gult Forklæde
Artikelnummer. 12673680 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12673680 Gul Pakke med 25
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 12673680 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13984657
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1499.04 DKK
    947.19 DKK / Pakke med 25
    Spare 551.85 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tychem™ 2000 C Forklæder udnytte styrken af Tyvek og en polymer barrierebelægning for at tilbyde permeationsbarrierebeskyttelse mod en lang række uorganiske kemikalier og biologiske farer.
  • Skinnebenslængde
  • Med bindebånd i nakke og talje
  • Antistatisk behandling
  • Anvendelser omfatter beskyttelse mod stænk eller under tryk i en række industrielle miljøer, herunder fremstilling af papirmasse og papir, fødevareforarbejdning, kemisk behandling og farmaceutisk fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Farve Gul
Slutte Polymer barrierebelægning
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, Kategori III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Sømtype Sømløs