Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 bukser
Artikelnummer. p-8010504 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 50
Artikelnummer. 12623690
Brand: DuPont™ D13395735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. DuPont™ Tyvek™ 500 Bukser tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Elastik i taljen
  • Syede sømme
  • Ingen lommer
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Large
Produkttype Kemikalie-resistente bukser
Materiale Flashspundet HDPE
Farve Hvid
Certificeringer/compliance CE-certificeret, EN 1149-5
Talje stil Elastik
Til brug med (applikation) Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Varebeskrivelse Indvendig syet indersøm