Beskrivelse
- Flash-spundet HDPE-konstruktion
- Elastik i taljen
- Syede sømme
- Ingen lommer
- Hvid
- PPE kategori I
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 2X-stor |
| Materiale | Flashspundet HDPE |
| Farve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret, EN 1149-5 |
| Talje stil | Elastik |
| Til brug med (applikation) | Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning |
| Produkttype | Kemikalie-resistente bukser |