Få mere at vide
DuPont™ Tychem™ 2000 C Støvlebetræk
Artikelnummer. 11382844 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Universel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11382844 Universel Pakke med 50
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11382844 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13984672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2154.87 DKK
    1458.25 DKK / Pakke med 50
    Spare 696.62 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Knælang skridhæmmende overstøvle med bindebånd og elastik giver forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Delvist syet, delvist tapet
  • Skridhæmmende sål
  • Knælang med fikseringsbånd
  • Gul
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type PB [3]
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Farve Gul
Sål Type Skridsikker
Sømtype Delvist syet, delvist tapet
Inkluderer Fikseringsbånd
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, Kategori III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Produkttype Støvleovertræk