Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakke med krave med trykknapper, ingen lommer
Artikelnummer. 12653690 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Manchet stil:
Elastik
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Manchet stil Pakningsstørrelse
12653690 Elastik Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12653690 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13495990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2748.24 DKK
    2037.46 DKK / Pakke med 50
    Spare 710.78 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakken er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat.
  • Med 5 trykknapper.
  • Elastiske manchetter (ikke tunnelerede).
  • Syede indvendige sømme.
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug.
  • Antistatisk behandlet.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling og generel rengøring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Manchet stil Elastik
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Stil Under hoftelængde
Antal lommer Ingen
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425, kemisk beskyttelsesbeklædning til delkroppen, Kategori III, Type PB [6-B], EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), antistatisk behandling (EN 1149-1) - på begge sider
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning