Beskrivelse
- Silicium ikke tilsat
- Med krave, lynlåslukning og 2 lommer
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistent laboratoriekittel |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Begrænset brug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier |
| Vis mere |