Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker, lynlås
Artikelnummer. 12332249 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12332249 - -
11925864 Større -
11915864 - -
11723123 Lille Pakke med 50
12362249 2X-stor Pakke med 10
12352249 X-Large Pakke med 10
11772594 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12332249 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13495983
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.53 DKK
    509.24 DKK / Pakke med 10
    Spare 164.29 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakker er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en idémæssig balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat
  • Med krave, lynlåslukning og 2 lommer
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Køn Unisex
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning