Learn More
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker, lynlås
Product Code. 11925864 Shop All DuPont Products
Change view
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
2X-stor
Unit Size:
Pakke med 10
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse Unit Size
11925864 Større -
12332249 - -
11915864 - -
11723123 Lille Pakke med 50
12362249 2X-stor Pakke med 10
12352249 X-Large Pakke med 10
11772594 X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11925864 Supplier DuPont™ Supplier No. D13398951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3273.95 DKK
    2228.32 DKK / Pakke med 50
    Spare 1045.63 DKK
    31% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakker er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en idémæssig balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat
  • Med krave, lynlåslukning og 2 lommer
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Antal lommer 2
Sømtype Syet, indvendigt
Certificeringer/compliance Antistatisk behandling (EN 1149-5)
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning