Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker, lynlås
Artikelnummer. 11772594
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
11772594 X-Large Pakke med 50
11925864 Større -
12332249 - -
11915864 - -
11723123 Lille Pakke med 50
12362249 2X-stor Pakke med 10
12352249 X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11772594 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13398984
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakker er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en idémæssig balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat
  • Med krave, lynlåslukning og 2 lommer
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Antal lommer 2
Sømtype Syet, indvendigt
Ærmestil Lige
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Certificeringer/compliance Antistatisk behandling (EN 1149-5)
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning
Inkluderer Lynlås lukning. 3 lommer. Elastiske manchetter (tunnel), Syede indvendige sømme