Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Laboratoriefrakker, lynlås
Artikelnummer. 11723123
Størrelse:
Lille
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 11723123
Brand: DuPont™ D13496004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. Laboratoriefrakker er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en idémæssig balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Silicium ikke tilsat
  • Med krave, lynlåslukning og 2 lommer
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Antal lommer 2
Sømtype Syet, indvendigt
Certificeringer/compliance Antistatisk behandling (EN 1149-5)
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning