Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Laboratoriefrakker Trykknapper
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer, fine partikler og fibre. Andre funktioner omfatter ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
Brand:  DuPont™ D13396079
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15541362
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Silicon non-added
  • Stitched internal seams
  • 3 pockets and 5 press stud closures
  • Composed of flash spun high density polyethylene
  • Provides an idea balance of protection, durability and comfort
  • Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols
  • Applications include pharmaceutical handling, chemical protection, lead and asbestos abatement/remediation, general maintenance/operations, spray painting and general clean-up
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Chemical Resistant Lab Coat
Unisex
Press Studs
Non-sterile
Medium
HDPE
Limited-use
Chemicals
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ 500 Laboratoriefrakker Trykknapper > Size: Medium