Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Laboratoriefrakker Trykknapper
Artikelnummer. 11752594 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11752594 2X-stor Pakke med 50
11742594 Større Pakke med 50
15541362 Medium Pakke med 10
15531362 X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11752594 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13396040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3112.59 DKK
    2254.35 DKK / Pakke med 50
    Spare 858.24 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer, fine partikler og fibre. Andre funktioner omfatter ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Silicium ikke tilsat
  • Syede indvendige sømme
  • 3 lommer og 5 trykknapper
  • Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
  • Giver en idé balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Trykknapper
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Antal lommer 3
Sømtype Syet, indvendigt
Ærmestil Lige
Certificeringer/compliance PPE-kategori, antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling, oprydning