Description
- Silicium ikke tilsat
- Syede indvendige sømme
- 3 lommer og 5 trykknapper
- Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
- Giver en idé balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kemikalieresistent laboratoriekittel |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | HDPE |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Begrænset brug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier |