Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Aftagelig dampsteriliseringsrør i kontinuerlig form
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Beskrivelse
- Ideel til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter, eller når emballage kræver overfladesanering efter sterilisering
- Fremstillet af DuPont Tyvek™ og en polyesterbaseret fleksibel film, der er designet til at blive autoklaveret
- Slangen er fnugfri, ekstremt sej, fugt- og punkteringsbestandig
- Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed, samtidig med at den giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
- Klar filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
- Præsenteret på en ren plastikkerne for at minimere mulig introduktion af cellulosepartikler
- Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler. Kan tapes lukkes efter behov.
- Der dannes ingen luftbårne partikler, når de skrælbare forseglinger åbnes
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Peelbare forseglinger letter god aseptisk teknik og præsentation af steriliseret indhold
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Varmeforsegling eller tape |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Dimensioner (L x B) | 500 fod x 4 tommer. |
| Vis mere |