Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Aftagelig dampsteriliseringsrør i kontinuerlig form
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17707857 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
500 fod x 12 tommer.
500 fod x 14 tommer.
500 fod x 18 tommer.
500 fod x 24 tommer.
500 fod x 4 tommer.
500 fod x 6 tommer.
500 fod x 9 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
17707857 500 fod x 6 tommer. Pakke med 500
17797847 500 fod x 4 tommer. Pakke med 500
17707807 500 fod x 9 tommer. -
17717857 500 fod x 12 tommer. Pakke med 500
17727857 500 fod x 14 tommer. Pakke med 500
17737857 500 fod x 18 tommer. Pakke med 500
17747857 500 fod x 24 tommer. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17707857 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BBTMGTVK06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5385.00 DKK
    4561.86 DKK / Pakke med 500
    Spare 823.14 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Ideel til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter, eller når emballage kræver overfladesanering efter sterilisering
  • Fremstillet af DuPont Tyvek™ og en polyesterbaseret fleksibel film, der er designet til at blive autoklaveret
  • Slangen er fnugfri, ekstremt sej, fugt- og punkteringsbestandig
  • Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed, samtidig med at den giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Klar filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Præsenteret på en ren plastikkerne for at minimere mulig introduktion af cellulosepartikler
  • Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler. Kan tapes lukkes efter behov.
  • Der dannes ingen luftbårne partikler, når de skrælbare forseglinger åbnes
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Peelbare forseglinger letter god aseptisk teknik og præsentation af steriliseret indhold
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling eller tape
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Dimensioner (L x B) 500 fod x 6 tommer.
Længde (engelsk) 500 ft
Bredde (engelsk) 6 tommer
Produkttype Steriliseringsspole
Længde (metrisk) 152 m
Bredde (metrisk) 15.2 cm