Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek/PE Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891051 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
107 x 35,6 cm (42 x 14 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17891051 107 x 35,6 cm (42 x 14 tommer) Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 17891051 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BBTMGTVK1442
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tyvek Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing giver en barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • Tyvek™ /Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsbestandig, ekstremt sej og designet til at blive autoklaveret
  • De Tyvek™ side tilbyder høj åndbarhed, samtidig med at den giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Bør varmeforsegles lukket ved hjælp af en validerbar impuls eller kontinuerlig båndvarmeforsegler
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Virker med både Impulse og Continuous Band Sealers
Especificaciones
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Tykkelse (engelsk) 8 mio
Dimensioner (L x B) 107 x 35,6 cm (42 x 14 tommer)
Længde (engelsk) 42 tommer.
Bredde (engelsk) 14 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 558 oz.
Kapacitet (metrisk) 16.5 L
Længde (metrisk) 106.7 cm
Bredde (metrisk) 35.6 cm
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.