Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hættedragt blå
Artikelnummer. 15128814
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15128814 Større Pakke med 100
15108814 Medium Pakke med 100
15118814 X-Large Pakke med 100
15138814 2X-stor Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15128814 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14936723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9275.31 DKK
    7754.81 DKK / Pakke med 100
    Spare 1520.50 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall er sammensat af flash-spundet HDPE. 3-delt hætte giver optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer, mens rigeligt skridtområde giver bevægelsesfrihed.
  • Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
  • Ergonomisk-beskyttende design.
  • Syede udvendige sømme.
  • Elastiske håndled, ankler og ansigt.
  • Elastik i taljen (limet ind).
  • Stor, let gribende lynlåstrækker.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
  • Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Større
Materiale HDPE
Farve Blå
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Modstand Afslidning
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm