Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hættedragt blå
Artikelnummer. 15118814
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15118814 X-Large Pakke med 100
15108814 Medium Pakke med 100
15128814 Større Pakke med 100
15138814 2X-stor Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15118814 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14936731
De Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall er sammensat af flash-spundet HDPE. 3-delt hætte giver optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer, mens rigeligt skridtområde giver bevægelsesfrihed.
  • Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
  • Ergonomisk-beskyttende design.
  • Syede udvendige sømme.
  • Elastiske håndled, ankler og ansigt.
  • Elastik i taljen (limet ind).
  • Stor, let gribende lynlåstrækker.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
  • Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Blå
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Modstand Afslidning
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm