Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 400 dobbelt
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Overall med 3-delt hætte
- Tyvek™ foran og stor åndbar SMS tilbage
- Syede udvendige sømme
- Elastiske håndled, ankler og ansigt
- Elastik i taljen (syet ind)
- Tyvek™ lynlås og klap
- Hvid
- Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Medium |
| Materiale | Tyvek, SMS |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Vis mere |