Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 400 dobbelt
Artikelnummer. 15348354 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15348354 Lille Pakke med 100
15358354 Medium Pakke med 100
15368354 Større Pakke med 100
15378354 X-Large Pakke med 100
15388354 2X-stor Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15348354 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14809606
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 400 Dual Hooded Coverall er permeabel for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. Det giver en fremragende barriere mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • Overall med 3-delt hætte
  • Tyvek™ foran og stor åndbar SMS tilbage
  • Syede udvendige sømme
  • Elastiske håndled, ankler og ansigt
  • Elastik i taljen (syet ind)
  • Tyvek™ lynlås og klap
  • Hvid
  • Antistatisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale Tyvek, SMS
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm