Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Skridhæmmende skoovertræk
Artikelnummer. 16428363 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16428363 Større
16438363 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16428363 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15531632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1259.61 DKK
    982.44 DKK / Pakke med 100
    Spare 277.17 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Lavet af polyethylen med høj densitet, Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt.
  • Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • li> Velegnet til brug i GMP klasse C/D (ISO Klasse 6-9) rene værelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Model- IC451S00
Sømtype Serged
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126