Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS ærme, steril, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17839323
Skift visning
Længde (metrisk):
45 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
17839323 45 cm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 17839323 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560753
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Gamma-steriliseret ærme er asepcialt foldet og har bundne indvendige sømme og tunnelformet elastik ved håndled og bicep.
  • 45 cm langt ærme fås i hvid og i one size
  • Gamma-steriliseret
  • Indbundne sømme
  • Tunnelformet elastik ved håndled og bicep.
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Gamma-steriliseret, bundne indvendige sømme, tunnelformet elastik ved håndled og bicep, aseptisk foldet
Produkttype Kontrolleret miljø sleeve
Materiale HDPE
Farve Hvid
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Lukketype Elastiske ender
Sømtype Bundet
Latex fri Ja
Model- D15560753
Længde (metrisk) 45 cm