Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS heldragt, steril, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7250540
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17809413
Brand: DuPont™ D15560743
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma-steriliserede overalls med hætte er aseptisk foldet og har bundne indvendige sømme, integrerede overtræksstøvler med en skridhæmmende sål, tunneleret elastik ved håndled og ankler, elastisk talje bagpå, Tyvek™ overdækkede elastiske tommelfingerløkker, og en stormklap.
  • Gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Foldes for at hjælpe aseptisk itagning og emballeret i en ISO klasse 5 renrum
  • Pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af
  • Emballagesystem tjener som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Tyvek
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Vedhæftede støvler
Manchet stil Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet
Lukketype Lynlås
Sømtype Indbundet
Sterilitet Steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Model- D15560