Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS heldragt, steril, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17899403
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17899403 Medium Pakke med 20
17809413 Lille Pakke med 20
17889403 Større Pakke med 20
17839413 X-Large Pakke med 20
17879413 2X-stor Pakke med 20
17869413 3X-Large Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17899403 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3419.69 DKK
    2241.97 DKK / Pakke med 20
    Spare 1177.72 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Gamma-steriliserede overalls med hætte er aseptisk foldet og har bundne indvendige sømme, integrerede overtræksstøvler med en skridhæmmende sål, tunneleret elastik ved håndled og ankler, elastisk talje bagpå, Tyvek™ overdækkede elastiske tommelfingerløkker, og en stormklap.
  • Gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Elastik i taljen bagpå for god pasform
  • Tyvek™ dækkede elastiske tommelfingerløkker
  • Tunneleret elastik ved håndled og ankler
  • Lynlås foran
  • Stormklap
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Steriliseret ved gamma-bestråling
  • Foldes for at hjælpe aseptisk itagning og emballeret i en ISO klasse 5 renrum
  • Pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af
  • Emballagesystem tjener som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale Tyvek
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Fastgjorte støvler
Manchet stil Fingerløkker
Hals stil Hætte
Hætte type Vedhæftet
Lukketype Lynlås
Sømtype Bundet
Sterilitet Steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Model- D15560