Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 729S WS Bouffant, Steril, Dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17839313
Skift visning
Størrelse:
One Size
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17839313 One Size Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 17839313 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3508.17 DKK
    2487.21 DKK / Pakke med 250
    Spare 1020.96 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Gamma-steriliseret bouffant med elastisk pandebånd.
  • Fås i hvid og i én størrelse
  • Gamma-steriliseret
  • Elastisk pandebånd
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Bouffant
Størrelse One Size
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Model- D15560766
Sterilitet Steril
Inkluderer Bouffant med elastisk pandebånd
Konstruktion Gamma-steriliseret
Til brug med (applikation) Miljøer, herunder partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt
Modstand Partikel, Splash