Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 689B WS hætte med integreret maske, steril, dobbeltpose
Beskrivelse
- Med påsat maske og bindebånd for justerbar pasform i brystområdet
- Fås i hvid og i én størrelse
- Gamma-steriliseret og dobbeltpose
- Indbundne indvendige sømme
- Bundet ansigtsåbning for lav partikelafgivelse
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces. Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ WS tilbehør er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt dobbeltpakket.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cleanroom ansigtsmaske |
| Farve | Hvid |
| Fastgørelsestype | Slips |
| Materiale | HDPE |
| Størrelse | One Size |
| Sterilitet | Steril |
| Stil | Plisseret |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Engangs | Engangsbrug |
| Latex fri | Ja |