Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 458B WS Støvleovertræk, Steril, Dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17809333
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17809333 Medium Pakke med 100
17829333 Lille Pakke med 100
17839333 Større Pakke med 100
17849333 X-Large Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17809333 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma-steriliserede støvlebetræk er aseptisk foldet og har dækket, elastisk benåbning, ankelbånd, skridhæmmende sål og bundne indvendige sømme.
  • Gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Tunnelformet elastik ved skinneben og ankler
  • Ankelbånd
  • Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale HDPE
Latex fri Ja
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Elastisk top med ankelbånd
Sål Type Anti-udskridning
Modstand Tørre partikler, Plaske
Produkttype Kontrollerede miljøer Boot Covers