Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Laboratoriefrakker, sterile, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17899313
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17899313 Lille Pakke med 30
17819323 Medium Pakke med 30
17879323 Større Pakke med 30
17859323 X-Large Pakke med 30
17879313 - Pakke med 30
17869313 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17899313 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3154.23 DKK
    2073.02 DKK / Pakke med 30
    Spare 1081.21 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Gamma-steriliserede laboratoriefrakker med bundet hals er asepcialt foldet og har bundne indvendige sømme, tunneler ved håndled og en tryklukning foran.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Tunnelformet elastik ved håndled
  • Lukning foran for nem af- og påtagning
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Modstand Partikler, Let væskesprøjt
Antal lommer Ingen
Latex fri Ja