Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Laboratoriefrakker, sterile, dobbeltpose
Beskrivelse
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret
- Indbundne indvendige sømme
- Tunnelformet elastik ved håndled
- Lukning foran for nem af- og påtagning
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer |
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Steril |
| Modstand | Partikler, Let væskesprøjt |
| Vis mere |