Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC 270B WS Laboratoriefrakker, sterile, dobbeltpose
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17879313
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Størrelse
17879313 Pakke med 30 -
17899313 Pakke med 30 Lille
17819323 Pakke med 30 Medium
17879323 Pakke med 30 Større
17859323 Pakke med 30 X-Large
17869313 Pakke med 30 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17879313 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15560763
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gamma-steriliserede laboratoriefrakker med bundet hals er asepcialt foldet og har bundne indvendige sømme, tunneler ved håndled og en tryklukning foran.
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Indbundne indvendige sømme
  • Tunnelformet elastik ved håndled
  • Lukning foran for nem af- og påtagning
Tyvek™ IsoClean™ leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces Tyvek™ IsoClean™ giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt. Tyvek™ IsoClean™ er også åndbart og lavt fnug.
Tyvek™ IsoClean™ tilbehør (optionskode WS) er blevet steriliseret ved gamma-bestråling. De er foldet for at hjælpe aseptisk itagning og pakket i en ISO klasse 5 renrum. Alle DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterilt tilbehør (optionskode WS) er pakket i et dobbelt barriere emballagesystem, bestående af en indre og ydre renrumspose, der er let at rive af. Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder. Tilbehøret er individuelt pakket og samlet i en ydertaske.
Beklædningsgenstande og tilbehør lavet af sterilt Tyvek™ IsoClean™ bruges typisk i renrum inden for hospitalsapoteker, biotek, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer