Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hættedragt IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17762309
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 17762309
Brand: DuPont™ D15505028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Renforarbejdede og gamma-steriliserede overtræksdragter med integrerede overstøvler med skridhæmmende middel Gripper™ sål
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Hætten passer til en medicinsk maske og har påsat bindebånd
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Vedhæftede støvler
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Indbundet
Rygstil Elastik i taljen bagpå
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425_ Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B; EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering) Velegnet til brug i GMP klasse A/B