Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hættedragt IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17742309
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17742309 X-Large Pakke med 20
17712309 Lille Pakke med 20
17722309 Medium Pakke med 20
17732309 Større Pakke med 20
17752309 2X-stor Pakke med 20
17762309 3X-Large Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17742309 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15505006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3679.94 DKK
    2574.34 DKK / Pakke med 20
    Spare 1105.60 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Renforarbejdede og gamma-steriliserede overtræksdragter med integrerede overstøvler med skridhæmmende middel Gripper™ sål
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Hætten passer til en medicinsk maske og har påsat bindebånd
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Fastgjorte støvler
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Bundet
Rygstil Elastik i taljen bagpå
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425_ Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B; EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering) Velegnet til brug i GMP klasse A/B