Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hættedragt IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17732309
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17732309 Større Pakke med 20
17712309 Lille Pakke med 20
17722309 Medium Pakke med 20
17742309 X-Large Pakke med 20
17752309 2X-stor Pakke med 20
17762309 3X-Large Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17732309 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15504991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3679.94 DKK
    2574.34 DKK / Pakke med 20
    Spare 1105.60 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Renforarbejdede og gamma-steriliserede overtræksdragter med integrerede overstøvler med skridhæmmende middel Gripper™ sål
  • Renforarbejdet og gamma-steriliseret
  • Hætten passer til en medicinsk maske og har påsat bindebånd
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og lav fnug
  • Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
  • Anvendes typisk i renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik bagpå
Ankel stil Fastgjorte støvler
Manchet stil Elastik
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Bundet
Rygstil Elastik i taljen bagpå
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE-certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425_ Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B; EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering) Velegnet til brug i GMP klasse A/B