Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hættedragt IC 193 B WH DS
Beskrivelse
- Renforarbejdet og gamma-steriliseret
- Hætten passer til en medicinsk maske og har påsat bindebånd
- Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
- Åndbar og lav fnug
- Emballagesystemet fungerer som et nøgleelement til reduktion af forureningsrisiko ved overførsel af beklædning til rene områder
- Anvendes typisk i renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien samt i andre kritiske eller kontrollerede miljøer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Fastgjorte støvler |
| Manchet stil | Elastik |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Vis mere |