Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole
Artikelnummer. 16408403 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Medium
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 16408403
Brand: DuPont™ D15531629
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyttelseskjole med bundet neck.
  • Ikke renbehandlet og ikke steriliseret
  • Indbundne bånd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer
Størrelse Medium
Farve Hvid
Manchet stil Strikke
Model- IC702S00
Sømtype Serged