Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals
Artikelnummer. 16498363 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16498363 2X-stor -
16458363 Lille Pakke med 30
16468363 Medium -
16478363 - -
16488363 X-Large Pakke med 30
16408373 3X-Large Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16498363 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15535581
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2175.69 DKK
    1743.86 DKK / Pakke med 30
    Spare 431.83 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og usædvanlig lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer
Størrelse 2X-stor
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Snaps
Sterilitet Ikke steril
Model- IC270B0
Sømtype Indbundet
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126