Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kjole med bundet hals
Artikelnummer. 16488363 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 16488363
Brand: DuPont™ D15535580
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
  • Åndbar og usædvanlig lav fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Laboratoriefrakke med kontrollerede miljøer
Størrelse X-Large
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Snaps