Beskrivelse
- Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede let væskesprøjt
- Åndbar og usædvanlig lav fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriekittel til kontrollerede miljøer |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Snaps |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Model- | IC270B0 |
| Sømtype | Indbundet |