Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Renrum emhætte
Artikelnummer. 16418363 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Lukketype:
Binder med løkker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Lukketype Pakningsstørrelse
16418363 Binder med løkker Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 16418363 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15531631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2586.89 DKK
    2079.51 DKK / Pakke med 100
    Spare 507.38 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Holdbar og komfortabel hætte, der giver beskyttelse mod tørre partikler og mikroorganismer.
  • Bundet hætteåbning til lav partikelafgivelse
  • Hel ansigtsåbning
  • Bindebånd med løkker for justerbar pasform
  • Tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hætte
Størrelse One Size
Materiale Polyethylen
Lukketype Binder med løkker
Model- IC668B00
Sømtype Indbundet
Sterilitet Ikke steril
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, ISO Klasse 6-9
Til brug med (applikation) Renrum inden for bioteknologi, farmaceutisk, medicinsk udstyrsfremstilling, fødevareforarbejdning, kosmetikindustrien, elektronikindustrien såvel som i andre kritiske eller kontrollerede miljøer.