Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kemo kjole
Artikelnummer. p-7249477
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 17876865
Brand: DuPont™ D15542351
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kjole med krave med hægte og løkke i halsen, forsynede sømme, strikmanchetter og bundet bindebånd i taljen, der stammer fra elastiske sider. Ikke renbehandlet og ikke steriliseret.
  • Fås i størrelserne XS til 3X
  • Øget nederdelængde sikrer beskyttelse mod frontal eksponering Åbenhed i ryggens lukning øger bærekomforten
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede væskesprøjt
  • Fremstillet i et kontrolleret miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Small
Produkttype Kjole til kontrollerede miljøer
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Hook and Loop
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Strikke
Latex fri Ja
Ærmestil Langærmet