Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kemo kjole
Artikelnummer. 17886865
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17886865 3X-Large
17876865 X-Small
17856865 Lille
17866865 Medium
17836865 Større
17846865 X-Large
17826865 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17886865 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15542357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2248.56 DKK
    1545.47 DKK / Pakke med 30
    Spare 703.09 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Kjole med krave med hægte og løkke i halsen, forsynede sømme, strikmanchetter og bundet bindebånd i taljen, der stammer fra elastiske sider. Ikke renbehandlet og ikke steriliseret.
  • Fås i størrelserne XS til 3X
  • Øget nederdelængde sikrer beskyttelse mod frontal eksponering Åbenhed i ryggens lukning øger bærekomforten
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede væskesprøjt
  • Fremstillet i et kontrolleret miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 3X-Large
Produkttype Kjole til kontrollerede miljøer
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Hook and Loop
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Ærmestil Langærmet