Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kemo kjole
Beskrivelse
- Fås i størrelserne XS til 3X
- Øget nederdelængde sikrer beskyttelse mod frontal eksponering Åbenhed i ryggens lukning øger bærekomforten
- Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
- Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
- Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede væskesprøjt
- Fremstillet i et kontrolleret miljø
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Small |
| Produkttype | Kjole til kontrollerede miljøer |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Hook and Loop |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Manchet stil | Strikke |
| Latex fri | Ja |
| Ærmestil | Langærmet |
| Vis mere |