Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kemo kjole
Artikelnummer. 17866865
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17866865 Medium
17876865 X-Small
17856865 Lille
17836865 Større
17846865 X-Large
17826865 2X-stor
17886865 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17866865 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15542353
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kjole med krave med hægte og løkke i halsen, forsynede sømme, strikmanchetter og bundet bindebånd i taljen, der stammer fra elastiske sider. Ikke renbehandlet og ikke steriliseret.
  • Fås i størrelserne XS til 3X
  • Øget nederdelængde sikrer beskyttelse mod frontal eksponering Åbenhed i ryggens lukning øger bærekomforten
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede væskesprøjt
  • Fremstillet i et kontrolleret miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Produkttype Kjole til kontrollerede miljøer
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Hook and Loop
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Strikke
Latex fri Ja
Ærmestil Langærmet