Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kemo kjole
Product Code. 17836865
Change view
Click to view available options
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Størrelse
17836865 Større
17876865 X-Small
17856865 Lille
17866865 Medium
17846865 X-Large
17826865 2X-stor
17886865 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17836865 Supplier DuPont™ Supplier No. D15542354
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kjole med krave med hægte og løkke i halsen, forsynede sømme, strikmanchetter og bundet bindebånd i taljen, der stammer fra elastiske sider. Ikke renbehandlet og ikke steriliseret.
  • Fås i størrelserne XS til 3X
  • Øget nederdelængde sikrer beskyttelse mod frontal eksponering Åbenhed i ryggens lukning øger bærekomforten
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet ved hjælp af en patenteret flashspinningsproces
  • Giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige vandbaserede væskesprøjt
  • Fremstillet i et kontrolleret miljø
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Størrelse Større
Produkttype Kjole til kontrollerede miljøer
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Hook and Loop
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Manchet stil Strikke
Latex fri Ja
Ærmestil Langærmet