Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Bouffant kasket
Artikelnummer. 16488353 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16488353 Hvid Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 16488353 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15531628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2737.83 DKK
    2169.59 DKK / Pakke med 250
    Spare 568.24 DKK
    20% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Holdbar og behagelig bouffant-hætte, der giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ufarlige vandbaserede let væskesprøjt.
  • Elastisk pandebånd
  • One size passer til de fleste
  • Tyvek™ IsoClean™ (optionskoder 0B, 00 og BH) beklædningsgenstande og tilbehør er hverken renforarbejdet eller gammabestrålet, men fremstillet i et kontrolleret miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Bouffant
Størrelse One Size
Farve Hvid
Model- D15531628
Sømtype Serged
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Bioteknologi, farmaceutiske produkter, fremstilling af medicinsk udstyr, fødevareforarbejdning, kosmetikindustri