Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Støvleovertræk, model IC 458
Artikelnummer. 16468353 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16468353 Medium
16478353 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468353 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15531626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.24 DKK
    1473.67 DKK / Pakke med 100
    Spare 436.57 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fremstillet af polyethylen med høj densitet, den Tyvek™ IsoClean™ Støvleovertræk giver en iboende barriere mod partikler, mikroorganismer og ikke-farlige let væskesprøjt.
  • Gripper™ såler giver øget skridhæmning og robusthed.
  • Leverer en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Velegnet til brug i GMP klasse C/D (ISO Klasse 6-9) rene værelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Materiale HDPE
Farve Hvid
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Slips
Sål Type Skridsikker
Model- IC 458
Sømtype Serged
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Produkttype Støvleovertræk