Beskrivelse
- Med krave
- Indvendige syede sømme
- Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
- Elastiske manchetter, ankler og talje
- Antistatisk behandling
- Kategori III, Type 5/6
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til industrimodel |
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Vis mere |