Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Overalls med krave er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
Brand: DuPont™ D13395684
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Med krave
- Indvendige syede sømme
- Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
- Elastiske manchetter, ankler og talje
- Antistatisk behandling
- Kategori III, Type 5/6
Tekniske data
Overtræksdragter til industrimodel | |
HDPE | |
Elastik | |
Elastik | |
Lynlås med stormklap | |
Kategori III, Type 5 og 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
Til vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier. |
X-Large | |
Hvid | |
Elastik | |
Halsbånd | |
Sammenføjet | |
Standard fold | |
Elastisk håndled, lynlås foran | |
100/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls > Størrelse: X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion