Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Beskrivelse
- Med krave
- Indvendige syede sømme
- Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
- Elastiske manchetter, ankler og talje
- Antistatisk behandling
- Kategori III, Type 5/6
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overalls med krave |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik (syet ind) |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Halsbånd |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Vis mere |