Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 hætte
Artikelnummer. 11763093 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Mængde:
100/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11763093 100/Pk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11763093 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1296.05 DKK
    1144.88 DKK / Pakke med 100
    Spare 151.17 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Bred flange og elastik omkring hals og ansigt giver forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Bred flange og elastik omkring hals og ansigt
  • Syede indvendige sømme
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tyvek Hætte
Størrelse Universel
Materiale HDPE
Farve Hvid
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/compliance PPE Kategori I, EN 1149-5
Mængde 100/Pk.
Konstruktion Flashspundet HDPE